Cloruro de 3-fluorobenzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de m-fluorobenzoilo
PC3620-100G PC3620-25G
APOSPC3620-100GEA 48 EUR
APOSPC3620-100G APOSPC3620-25G
Cloruro de 3-fluorobenzoilo 98%
Cloruro de 3-fluorobenzoilo
Formula: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Pto. Ebullición: 189 °C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000670
Núm. CAS: 1711-07-5
EINECS: 216-977-3
UN: 3265
ADR: 8,II