5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3621-100G PC3621-25G
APOSPC3621-100GEA 434 EUR
APOSPC3621-100G APOSPC3621-25G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₅BBrFO₂
Pto. de fusión: 220…224 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05664307
Núm. CAS: 112204-57-6