4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3623-1G PC3623-5G
APOSPC3623-1GEA 249 EUR
APOSPC3623-1G APOSPC3623-5G
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BFNO₃
Pto. de fusión: 140…143 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08689525
Núm. CAS: 874289-18-6