5-Fluoro-3-pyridineboronic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3624-1G PC3624-5G PC3624-25G
APOSPC3624-1GEA 29 EUR
APOSPC3624-1G APOSPC3624-5G APOSPC3624-25G
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid 95+%
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₅BFNO₂
Pto. de fusión: 233…236 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368243
Núm. CAS: 872041-86-6