3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(4-Methoxy)benzyloxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC3626-1G PC3626-5G
APOSPC3626-1GEA 161 EUR
APOSPC3626-1G APOSPC3626-5G
3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₅H₁₄BF₃O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689490
Núm. CAS: 913835-77-5