5-(Trifluoromethoxy)isatin 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3629-1G PC3629-5G
APOSPC3629-1GEA 0 EUR
APOSPC3629-1G APOSPC3629-5G
5-(Trifluoromethoxy)isatin 97%
5-(Trifluoromethoxy)isatin
Formula: C₉H₄F₃NO₃
Pto. de fusión: 170…172 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00192524
Núm. CAS: 169037-23-4