Cloruro de 4-fluorobenzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3630-100G PC3630-1KG PC3630-500G
APOSPC3630-100GEA 0 EUR
APOSPC3630-100G APOSPC3630-1KG APOSPC3630-500G
Cloruro de 4-fluorobenzoilo 98%
Cloruro de 4-fluorobenzoilo
Formula: C₇H₄ClFO
Pto. Ebullición: 82 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 44540 °C
Densidad: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000684
Núm. CAS: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
ADR: 8,II