1-(4-Fluorobenzoyl)piperidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3633-5G PC3633-100G PC3633-25G
APOSPC3633-5GEA 68.3 EUR
APOSPC3633-5G APOSPC3633-100G APOSPC3633-25G
1-(4-Fluorobenzoyl)piperidine 98%
1-(4-Fluorobenzoyl)piperidine
Formula: C₁₂H₁₄BrNO
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174322
Núm. CAS: 58547-67-4