4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Fluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
PC3634-25G
APOSPC3634-25GEA 0 EUR
APOSPC3634-25G
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅ClFNO
MW: 243,71 g/mol
Pto. de fusión: 222…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044912
Núm. CAS: 25519-78-2
EINECS: 247-070-0