Ácido 3-(4-fluorobenzoil)propionico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3635-100G PC3635-25G PC3635-500G
APOSPC3635-100GEA 139 EUR
APOSPC3635-100G APOSPC3635-25G APOSPC3635-500G
Ácido 3-(4-fluorobenzoil)propionico 97%
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₉FO₃
MW: 196,18 g/mol
Pto. de fusión: 99…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002793
Núm. CAS: 366-77-8
EINECS: 206-679-1