Alcohol 2-fluorobencílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3640-100G PC3640-25G
APOSPC3640-100GEA 49.3 EUR
APOSPC3640-100G APOSPC3640-25G
Alcohol 2-fluorobencílico 97%
Alcohol 2-fluorobencílico
Formula: C₇H₇FO
Pto. Ebullición: 97…101 °C/21mmHg
Densidad: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004601
Núm. CAS: 446-51-5
EINECS: 207-170-7