3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
Proveedor: Apollo Scientific
PC3642-1G PC3642-5G
APOSPC3642-1GEA 239 EUR
APOSPC3642-1G APOSPC3642-5G
3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
Formula: C₉H₈BrF
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09801083
Núm. CAS: 951888-38-3