4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC3648-1G PC3648-5G
APOSPC3648-1GEA 24.8 EUR
APOSPC3648-1G APOSPC3648-5G
4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₆H₄ClF₃N₂S
MW: 228,617 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269080
Núm. CAS: 16097-63-5