1-(3-Cloro-4-fluorofenil)pirrolidina

Proveedor: Apollo Scientific

PC3653-1G PC3653-5G
APOSPC3653-1GEA 132 EUR
APOSPC3653-1G APOSPC3653-5G
1-(3-Cloro-4-fluorofenil)pirrolidina
1-(3-Cloro-4-fluorofenil)pirrolidina
Formula: C₁₀H₁₁ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878399
Núm. CAS: 1000339-33-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR