1-(5-Fluoro-2-metilfenil)pirrolidina
Proveedor: Apollo Scientific
PC3654-1G PC3654-5G
APOSPC3654-1GEA 132 EUR
APOSPC3654-1G APOSPC3654-5G
1-(5-Fluoro-2-metilfenil)pirrolidina
1-(5-Fluoro-2-metilfenil)pirrolidina
Formula: C₁₁H₁₄FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878397
Núm. CAS: 1000339-32-1