2,3-Difluoro-4-hidroxibenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3658-1G PC3658-5G PC3658-10G
APOSPC3658-1GEA 29 EUR
APOSPC3658-1G APOSPC3658-5G APOSPC3658-10G
2,3-Difluoro-4-hidroxibenzonitrilo
2,3-Difluoro-4-hidroxibenzonitrilo
Formula: C₇H₃F₂NO
MW: 155,1 g/mol
Pto. de fusión: 145…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269596
Núm. CAS: 126162-38-7