3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3659-1G PC3659-25G PC3659-5G
APOSPC3659-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3659-1G APOSPC3659-25G APOSPC3659-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Pto. de fusión: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025409
Núm. CAS: 53985-48-1