4-Fluoro-N-(4-methoxybenzyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC3661-1G PC3661-5G
APOSPC3661-1GEA 72.7 EUR
APOSPC3661-1G APOSPC3661-5G
4-Fluoro-N-(4-methoxybenzyl)benzamide
4-Fluoro-N-(4-methoxybenzyl)benzamide
Formula: C₁₅H₁₄FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01359589
Núm. CAS: 346725-04-0