7-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3665-1G
APOSPC3665-1GEA 112 EUR
APOSPC3665-1G
7-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan 97%
7-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan
Formula: C₈H₄BrFO
MW: 215,021 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09056780
Núm. CAS: 253429-19-5