4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC3666-1G PC3666-5G
APOSPC3666-1GEA 137 EUR
APOSPC3666-1G APOSPC3666-5G
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzaldehyde
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Formula: C₁₃H₈F₃NO₂
MW: 267,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10703517
Núm. CAS: 103962-21-6