3-Fluoro-4-(trifluorometil)anilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-4-trifluoromethylaniline, 4-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, 4-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
PC3667-25G PC3667-5G
APOSPC3667-25GEA 149 EUR
APOSPC3667-25G APOSPC3667-5G
3-Fluoro-4-(trifluorometil)anilina 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₄N
MW: 179,12 g/mol
Pto. de fusión: 54…58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00190120
Núm. CAS: 69411-68-3