2-Fluorobencilamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3670-25G PC3670-100G
APOSPC3670-25GEA 68.3 EUR
APOSPC3670-25G APOSPC3670-100G
2-Fluorobencilamina 95%
2-Fluorobencilamina
Formula: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Pto. Ebullición: 73…75 °C/13mmHg
Densidad: 1.095 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008107
Núm. CAS: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN: 2735
ADR: 8 III