4-Bromo-3-(trifluorometil)pirazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol
PC3672-1G PC3672-5G PC3672-25G
APOSPC3672-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3672-1G APOSPC3672-5G APOSPC3672-25G
4-Bromo-3-(trifluorometil)pirazol
4-Bromo-3-(trifluorometil)pirazol
Formula: C₄H₂BrF₃N₂
MW: 214.97 g/mol
Pto. de fusión: 112…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04969230
Núm. CAS: 19968-17-3