2,6-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3676-1G PC3676-5G
APOSPC3676-1GEA 74.2 EUR
APOSPC3676-1G APOSPC3676-5G
2,6-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno
2,6-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₃Cl₂F₃
Pto. Ebullición: 62…63 °C/9mmHg
Densidad: 0,805 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 104359-35-5