2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Aminoethyl Fluoride hydrochloride, 2-Fluoroethanamine hydrochloride, 2-Fluoroethylammonium hydrochloride
PC3677-1G PC3677-25G PC3677-5G
APOSPC3677-1GEA 66.7 EUR
APOSPC3677-1G APOSPC3677-25G APOSPC3677-5G
2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%
2-Fluoroethylamine hydrochloride
Formula: C₂H₆FN·HCl
MW: 99.53 g/mol
Pto. de fusión: 99…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008161
Núm. CAS: 460-08-2
EINECS: 207-302-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II