Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate, Ethyl 4-(Trifluoromethyl)phenylacetate, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid ethyl ester
PC3679-25G
APOSPC3679-25GEA
150
EUR
APOSPC3679-25G
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate 96%
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
Formula:
C₁₁H₁₁F₃O₂ MW: 232,20 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07779351 Núm. CAS: 721-63-1 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)