3-Fluorobencilamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (3-Fluorophenyl)methanamine
PC3680-25G PC3680-5G PC3680-100G
APOSPC3680-25GEA 60.9 EUR
APOSPC3680-25G APOSPC3680-5G APOSPC3680-100G
3-Fluorobencilamina 95%
3-Fluorobencilamina
Formula: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Pto. Ebullición: 87…89 °C/25mmHg
Densidad: 1.097 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008113
Núm. CAS: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
UN: 2735
ADR: 8 II