6-Fluoropiridina-2-carbonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Fluoropicolinonitrile, 2-Cyano-6-fluoropyridine
PC3684-10G PC3684-1G PC3684-5G
APOSPC3684-10GEA 136 EUR
APOSPC3684-10G APOSPC3684-1G APOSPC3684-5G
6-Fluoropiridina-2-carbonitrilo
6-Fluoropiridina-2-carbonitrilo
Formula: C₆H₃FN₂
Pto. de fusión: 31…35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263323
Núm. CAS: 3939-15-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III