2,5-Difluoropiridina 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3685-25G PC3685-5G
APOSPC3685-25GEA 125 EUR
APOSPC3685-25G APOSPC3685-5G
2,5-Difluoropiridina 96%
2,5-Difluoropiridina
Formula: C₅H₃F₂N
Pto. Ebullición: 115 °C
Pto. de fusión: –33 °C
Densidad: 1,274 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114191
Núm. CAS: 84476-99-3
UN: 1993
ADR: 3,III