4,6-Difluorosalicylaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC3686-1G PC3686-5G
APOSPC3686-1GEA 79.9 EUR
APOSPC3686-1G APOSPC3686-5G
4,6-Difluorosalicylaldehyde
4,6-Difluorosalicylaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701048
Núm. CAS: 136516-64-8