4-Fluorobencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3690-100G PC3690-25G
APOSPC3690-100GEA 0 EUR
APOSPC3690-100G APOSPC3690-25G
4-Fluorobencilamina 98%
4-Fluorobencilamina
Formula: C₇H₈FN
Pto. Ebullición: 182…183 °C
Densidad: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008120
Núm. CAS: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8,II