Alcohol 4-fluoro-3-metoxibencilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3692-1G PC3692-5G PC3692-25G
APOSPC3692-1GEA 24.8 EUR
APOSPC3692-1G APOSPC3692-5G APOSPC3692-25G
Alcohol 4-fluoro-3-metoxibencilico 97%
Alcohol 4-fluoro-3-metoxibencilico
Formula: C₈H₉FO₂
Pto. de fusión: 47…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272133
Núm. CAS: 128495-45-4