α-Bromo-o-fluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluorobencilo bromuro, α-Bromo-2-fluorotolueno
PC3693-100G PC3693-250G
APOSPC3693-100GEA 43.5 EUR
APOSPC3693-100G APOSPC3693-250G
α-Bromo-o-fluorotolueno 97%
α-Bromo-o-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Pto. Ebullición: 62…64 °C/15mmHg
Densidad: 1,563 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000324
Núm. CAS: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN: 3265
ADR: 8,II