α-Bromo-m-fluorotolueno 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-3-fluorotolueno
PC3694-100G PC3694-250G PC3694-25G
APOSPC3694-100GEA 43.5 EUR
APOSPC3694-100G APOSPC3694-250G APOSPC3694-25G
α-Bromo-m-fluorotolueno 96%
α-Bromo-m-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Pto. Ebullición: 88 °C/20mmHg
Densidad: 1.541 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 61 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000340
Núm. CAS: 456-41-7
EINECS: 207-263-2
UN: 3265
ADR: 8 II