α-Bromo-p-fluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3695-100G PC3695-25G PC3695-500G
APOSPC3695-100GEA 48 EUR
APOSPC3695-100G APOSPC3695-25G APOSPC3695-500G
α-Bromo-p-fluorotolueno 98%
α-Bromo-p-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
Pto. Ebullición: 85 °C/15mmHg
Densidad: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000359
Núm. CAS: 459-46-1
UN: 3265
ADR: 8,II