2,4,6-Trifluorobenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3697-1G PC3697-5G
APOSPC3697-1GEA 63.8 EUR
APOSPC3697-1G APOSPC3697-5G
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonamide
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₄F₃NO₂S
Pto. de fusión: 109…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01940428
Núm. CAS: 502642-77-5