4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Fluorophenyl)(pyridin-4-yl)methanone
PC3699-25G PC3699-5G
APOSPC3699-25GEA 510 EUR
APOSPC3699-25G APOSPC3699-5G
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
Formula: C₁₂H₈FNO
MW: 201,2 g/mol
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683088
Núm. CAS: 41538-36-7