5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 5-(trifluoromethyl)picolinate, Methyl 5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
PC3708-10G PC3708-25G
APOSPC3708-10GEA 190 EUR
APOSPC3708-10G APOSPC3708-25G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 97%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,136 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741523
Núm. CAS: 124236-37-9