α-Cloro-m-fluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
α-Cloro-3-fluorotolueno
PC3710-100G
PC3710-1KG
PC3710-500G
APOSPC3710-100GEA
74.1
EUR
APOSPC3710-100G
APOSPC3710-1KG
APOSPC3710-500G
α-Cloro-m-fluorotolueno 97%
α-Cloro-m-fluorotolueno
Formula:
C₇H₆ClF MW: 144.58 g/mol Pto. Ebullición: 84 °C/29mmHg Densidad: 1.213 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000904 Núm. CAS: 456-42-8 EINECS: 207-264-8 UN: 2920 ADR: 8+3 II |