4,5,5-Trifluoropent-4-en-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3713-1G PC3713-5G PC3713-100MG
APOSPC3713-1GEA 0 EUR
APOSPC3713-1G APOSPC3713-5G APOSPC3713-100MG
4,5,5-Trifluoropent-4-en-1-ol 95%
4,5,5-Trifluoropent-4-en-1-ol
Formula: C₅H₇F₃O
Pto. Ebullición: 48 °C/10mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156073
Núm. CAS: 109993-33-1