3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3714-5G PC3714-25G
APOSPC3714-5GEA 161 EUR
APOSPC3714-5G APOSPC3714-25G
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 97%
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Formula: C₇H₆F₃NS
MW: 193,19 g/mol
Pto. Ebullición: 221…224 °C/11mmHg
Densidad: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00190130
Núm. CAS: 369-68-6
EINECS: 206-744-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III