4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
PC3716-5G PC3716-25G
APOSPC3716-5GEA 21.9 EUR
APOSPC3716-5G APOSPC3716-25G
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Pto. de fusión: 211…217 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863527
Núm. CAS: 139911-27-6