α-Cloro-p-fluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Cloro-4-fluorotolueno
PC3720-100G PC3720-500G
APOSPC3720-100GEA 21.9 EUR
APOSPC3720-100G APOSPC3720-500G
α-Cloro-p-fluorotolueno 99%
α-Cloro-p-fluorotolueno
Formula: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Pto. Ebullición: 185 °C
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1,207 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000913
Núm. CAS: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II