Ethyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3721-10G
PC3721-5G
PC3721-1G
PC3721-250MG
APOSPC3721-10GEA
0
EUR
APOSPC3721-10G
APOSPC3721-5G
APOSPC3721-1G
APOSPC3721-250MG
Ethyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate 95+%
Ethyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula:
C₁₀H₁₀F₃NO₂ MW: 233,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10688283 Núm. CAS: 380355-65-7 |