Isotiocianato de 2-fluorobencilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3721L-10G PC3721L-2G
APOSPC3721L-10GEA 545 EUR
APOSPC3721L-10G APOSPC3721L-2G
Isotiocianato de 2-fluorobencilo 98%
Isotiocianato de 2-fluorobencilo
Formula: C₈H₆FNS
MW: 167.21 g/mol
Pto. Ebullición: 130 °C/10mmHg
Densidad: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00046817
Núm. CAS: 64382-80-5