Isotiocianato de 3-fluorobencilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3721M-1G PC3721M-5G PC3721M-250MG
APOSPC3721M-1GEA 63.8 EUR
APOSPC3721M-1G APOSPC3721M-5G APOSPC3721M-250MG
Isotiocianato de 3-fluorobencilo 97%
Isotiocianato de 3-fluorobencilo
Formula: C₈H₆FNS
MW: 167.21 g/mol
Pto. Ebullición: 138 °C/16mmHg
Densidad: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00060406
Núm. CAS: 63351-94-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III