Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3722-25G PC3722-5G
APOSPC3722-25GEA 395 EUR
APOSPC3722-25G APOSPC3722-5G
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide 97%
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide
Formula: C₉H₉F₃S
MW: 206,23 g/mol
Pto. Ebullición: 45…46 °C/20mmHg
Densidad: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191786
Núm. CAS: 77745-03-0
UN: 1993
ADR: 3,II