Ethyl-5-(trifluoromethyl)picolinate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl 5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
PC3723-250MG
APOSPC3723-250MGEA 69.8 EUR
APOSPC3723-250MG
Ethyl-5-(trifluoromethyl)picolinate
Ethyl-5-(trifluoromethyl)picolinate
Formula: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100197
Núm. CAS: 128072-94-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III