2-Fluorobifenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-1,1'-biphenyl, PFB No. 1
PC3724-25G PC3724-5G PC3724-100G
APOSPC3724-25GEA 24.8 EUR
APOSPC3724-25G APOSPC3724-5G APOSPC3724-100G
2-Fluorobifenilo 98%
2-Fluorobifenilo
Formula: C₁₂H₉F
MW: 172,2 g/mol
Pto. Ebullición: 248 °C
Pto. de fusión: 71…76 °C
Densidad: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000317
Núm. CAS: 321-60-8
EINECS: 206-290-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III