4-Fluorobifenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: PFB No. 3, 4-Fluoro-1,1-biphenyl
PC3726-5G PC3726-25G
APOSPC3726-5GEA 72.5 EUR
APOSPC3726-5G APOSPC3726-25G
4-Fluorobifenilo 97%
4-Fluorobifenilo
Formula: C₁₂H₉F
MW: 172.2 g/mol
Pto. Ebullición: 310 °C
Pto. de fusión: 74…79 °C
Densidad: 1.288 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011650
Núm. CAS: 324-74-3
EINECS: 206-304-1